Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Einkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. In Volumen von 0.1 μl bis 10 ml erhältlich.
Marke: Sartorius 728060
270.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal sowohl für erfahrene Laborfachleute als auch für Studenten- Sehr große Auswahl an Pipetten, einschließlich Pipetten mit festem Volumen, für den Fall, dass das Volumen zur Fehlervermeidung bereits voreingestellt sein muss
- Der Optiload-Mechanismus ermöglicht die Spitzenbeladung mit perfekter Abdichtung am Konus
- Safe-Cone Filter minimieren das Kontaminationsrisiko
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktion
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Langlebige, verstärkte Konstruktion mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Licht
- Pipettieren mit wenig Kraftaufwand, komfortable Griff und Fingerunterstützung
- Keine Notwendigkeit, die Pipette während des Pipettierens zusammenzudrücken
- Leichter und einfacher Spitzenabwurf
- Geringeres Risiko von RSI-Verletzungen (Repetitive Strain Injury)
- Einfache Selbstkalibrierung
- Große Zahlen und Farbcodierung auf der Volumenanzeige
- Die Volumen-Farbkodierung ermöglicht eine korrekte Auswahl des Spitzenvolumens durch den passenden Farbcode
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
Spezifikation
2 bis 0.6 % | |
Yes | |
Gelb | |
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern und vollständiger Autoklavierbarkeit | |
Polypropylene | |
Proline™ | |
Non-sterile | |
20 bis 200 μl | |
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit | |
0.80 bis0.15 | |
2 Jahre |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
0,2 μl | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30