Learn More
Sartorius Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit einstellbarem Volumen
Ideale mechanische Pipetten für den Einsatz in Universitäten und im Labor. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit einstellbarem Volumen sind kostengünstig, präzis, praktisch und zuverlässig für den Umgang mit Flüssigkeiten.
328.00 € - 333.00 €
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Filterspitzen mit Sicherheitskonus (Standard oder Plus) |
---|---|
Produktlinie | Proline™ |
Typ | Pipette |
Fingerhandschuh | Ergonomisch |
Schritten | 1 μl |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10768092
|
Sartorius
720050 |
10 bis 100 μl |
328.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10043581
|
Sartorius
720070 |
20 bis 200 μl |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Einkanal
- Kostengünstig
- Leicht
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Genau, praktisch und zuverlässig
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die für Modelle >10 μl erhältlich sind
Spezifikation
Filterspitzen mit Sicherheitskonus (Standard oder Plus) | |
Pipette | |
1 μl |
Proline™ | |
Ergonomisch | |
2 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit einstellbarem Volumen