Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen
Diese manuellen Pipetten mit variablem Volumen erleichtern das tägliche Pipettieren mit hohem Komfort und idealer Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 4640050
264.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen sind anwenderfreundlich und bieten die ideale Funktionalität für routinemäßiges Pipettieren. Die Finnpipette F3 Pipette hat eine breite, farbkodierte Fingerstütze und einen ergonomischen Griff. Finnpipette F3 Pipetten sind als Einkanal- oder Mehrkanalmodelle erhältlich.
Ergonomischer Komfort
- breite, farbkodierte Fingerstütze zum besseren Erkennen und für ergonomische Bedienung
- ergonomisch geformter Griff folgt den Konturen der Hand
- große Ergovisio Anzeige zur Volumenerkennung
Ideale Funktion
- Griff aus langlebigem Material
- Multifunktionaler Pipettierknopf verhindert versehentliches Verstellen des Volumens.
- Der verbesserte Volumeneinstellmechanismus gewährleistet höhere Genauigkeit und Präzision.
- Ausblasverfahren zur effizienten Abgabe von Mikrotropfen in Modellen mit Volumina von 50 μl und kleiner
Mit Finntip Pipettenspitzen und anderen Pipettenspitzenmodellen kompatibel
Spezifikation
± 3,0 bis 0,6 % | |
Finnpipette F3 20-200 μl | |
Finnpipette™ F3 | |
Finnpipette™ F3 | |
20 bis 200 μl | |
1,5 bis 0,3% |
Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250 | |
Gelb | |
1 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
0.2 μl | |
Gelb |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30