Learn More
Sartorius Sartorius™ Biohit™ Proline™ mechanische Pipetten mit festem Volumen
Erschwinglich, zuverlässig und genau. Sartorius™ Biohit™ Proline™ mechanische Einkanalpipettierer sind ergonomische, einstellbare Hilfsmittel zur Handhabung von Flüssigkeiten. Diese Modelle sind die kostengünstigsten mechanischen Pipettierer von Sartorius. Erhältlich in den Volumen 1,000 und 5,000 μl.
Marke:  Sartorius 720060
263.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10399381
  • 348.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die erste mechanische Pipettenfamilie der Biohit™ Proline™ Reihe ist immer noch in vielen Laboren rund um den Globus im Einsatz und beweist damit ihr zeitloses, praktisches Design und ihre Zuverlässigkeit. Sie ist ideal geeignet für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kosteneffizientes Pipettierwerkzeug sucht.
  • Äußerst genau und präzise, so dass sie sowohl für Profis als auch für Studenten geeignet ist
  • Leichtes Gerät mit ergonomischer Fingerauflage
    • Die Pipette muss nicht zusammengedrückt werden, was das Risiko von RSI verringert
  • Einfach zu bedienende Volumeneinstellung mit Klick-Stop und übersichtlicher Mengenanzeige
  • Die Do-it-yourself-Kalibrierung ermöglicht die Rekalibrierung für verschiedene Flüssigkeiten
  • Safe-Cone Filter für kontaminationsfreies Pipettieren verfügbar
  • Spitzenkonus aus strapazierfähigem Material mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Kompatibel mit Optifit und SafetySpace™ Spitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.6 %, 0.7 %, 2 %
1000 μl Optifit-Spitze, SafetySpace™ Filterspitze
Pipettierung mit minimiertem Kontaminationsrisiko
Mechanische Pipette
Ergonomisch
Sicherer Filterkegel
2 Jahre
CE, ISO 9001
Autoklavierbar
1
100 bis 1000 μl
Pipettierung mit minimiertem Kontaminationsrisiko
5,0 μl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Sartorius™ Biohit™ Proline™ mechanische Pipetten mit festem Volumen > Einstellbares Volumen; Volumenbereich:100; 1000 μl