Learn More
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraumverbundpapier
Latexfreies Arbeiten in kritischen Umgebungen. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraum-Bondpapier ist hitzebeständig und ISO-Klasse-4-konform. In 5 verschiedenen Farben erhältlich.
Marke: Nitritex™ BICP-A4P80
16.81 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Liefert deutliche, klare Reproduktionen
- Latexfrei und hitzebeständig
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO4-Klasse zu gewährleisten
- Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2008-Zulassung.
- Chargennummer auf Beutel und Karton für Rückverfolgbarkeit enthalten
- An einem trockenen und kühlen Ort außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren
- Ideale Lagerbedingungen: 20-70 % Luftfeuchtigkeit, 10-40 °C
Spezifikation
Nein | |
297 x 210 mm | |
210 mm | |
Ja | |
250 Blatt/versiegeltes PE-Paket | |
80 g/m2, ± 3 g |
Rosa | |
297 mm | |
ISO 9001:2015 | |
Reinraum-Bondpapier | |
A4. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
6Minuten
2Sekunden
5Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %