Learn More
Brand™ Trichter aus Polypropylen mit glatter Innenfläche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
5 mm
Packungsgröße:
24 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich in verschiedenen Mengen
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 5 mm |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) Stiel | 35 mm |
| Menge | 24/Pckg. |
| Produkttyp | Befüllungstrichter |