Learn More
Micronova™ Reinraumstifte und -marker
Die Stifte und Marker für Reinräume verfügen über eine ungiftige, permanente und schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis, die licht- und wasserbeständig ist. Zum Schreiben auf Laborartikeln, kalten oder nassen Oberflächen und Kunststoffbeuteln. Schmiert nicht auf wiederverwendbarem Glas, Metall oder Porzellan, sondern kann abgewischt werden.
Marke: Micronova™ PEN-20IR
59.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lichtechte und wasserfeste Tinte
Der bestrahlte Micronova Sharpie Marker mit feiner Spitze ist der ursprüngliche Permanentmarker im Stift-Stil nach Industriestandard. Dieser vielseitige Reinraumstift sorgt für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen mit schnell trocknender, ungiftiger, alkoholhaltiger Tinte, die verblassungs- und wasserbeständig ist.
- Sharpie Marker mit feiner Spitze
- Für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen
- Schreibt auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einmal-Labormaterialien
- Ungiftige, permanente, schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis
- Lichtecht und wasserfest
- Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung, mit roter, blauer oder schwarzer Tinte
- Gammabestrahlt für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche
Spezifikation
HDPE | |
6 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Schreibt auf den meisten Oberflächen und trocknet schnell | |
Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) | |
Steril |
Schwarz | |
15,2 cm | |
Nein | |
Kappe | |
Marker für Reinräume | |
Feine Spitze 1,0 mm |