Learn More
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Artikelnummer. 11939197
Click to view available options
Länge (metrisch):
10.16 cm
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Breite (metrisch):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Bogen
Rolle
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
100 Stück
Product Code. 11939197
missing translation for 'mfr': Cytiva 30306185
Only null left
Add to basket
Add to basket
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung, die für chromatographische Auftrennungen wichtig sind.
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
  • Glatte Oberfläche
  • Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
  • Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
  • Dicke des Mediums: 0.34 mm
  • Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr
Abmessungen (L x B) 11 x 14 cm (4,33 x 5,51 in.)
Filmdicke 0.34 mm
Ausführung Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots
Format Bogen
Güte 3MM Chr
Material Zellulose
Breite (angloamerikanisch) 4.3 Zoll
Breite (metrisch) 11 cm
Flussrate 130 mm/30 min
Länge (metrisch) 14 cm