Learn More
Micronova™ Sharpie™ Pro – Ultrafeine Spitze
BIOPHARMA
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten für mehrere Projekte dank nicht verblassender und wasserfester Tinte
Marke:  Micronova™ PEN-51IR
104.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15674109
  • 157.00 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der bestrahlte Micronova Sharpie Marker mit ultrafeiner Spitze ist der ursprüngliche Permanentmarker mit ultrafeiner Spitze im Stift-Stil nach Industriestandard. Dieser vielseitige Reinraumstift sorgt für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen mit schnell trocknender, ungiftiger, alkoholhaltiger Tinte, die verblassungs- und wasserbeständig ist.
  • Sharpie Marker mit ultrafeiner Spitze und Kappe
  • Für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen
  • Schreibt auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einmal-Labormaterialien
  • Ungiftige, permanente, schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis
  • Gammabestrahlt für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche
  • Lichtecht und wasserfest
  • Erhältlich mit roter, blauer oder schwarzer Tinte
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
5,5 in.
Nein
Kappe
Steril
Schwarz
Nicht autoklavierbar
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen
Marker
0,2 mm ultrafein