Learn More
Micronova™ Bestrahlter IPA-beständiger Labormarker
Ein Permanentmarker mit feiner Spitze und alkoholbeständiger Tinte für Markierungen auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einweg-Laborartikeln.
Marke: Micronova™ PEN-40IR
77.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die permanente, schnelltrocknende schwarze Tinte ist beständig gegen IPA
Der bestrahlte IPA-beständige Micronova Labormarker bietet eine permanente, schnell trocknende, alkoholbeständige Tinte für Markierungen auf verschiedenen Oberflächen, die auf wiederverwendbarem Glas, Metall oder Porzellan nicht verschmiert, aber abgerieben werden kann. Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich.
- Feine Spitze, schwarzer Permanentmarker
- Schnell trocknende, alkoholbeständige Tinte
- Für Markierungen auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einmal-Labormaterialien
- Wischfest auf Glas, Metall und Porzellan, kann aber abgerieben werden
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich
Spezifikation
HDPE | |
5,25 in. | |
Nein | |
Reinraumstift | |
Fein |
Schwarz | |
Nicht autoklavierbar | |
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen | |
Steril |