Learn More
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraumverbundpapier
Latexfreies Arbeiten in kritischen Umgebungen. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraum-Bondpapier ist hitzebeständig und ISO-Klasse-4-konform. In 5 verschiedenen Farben erhältlich.
Marke: Nitritex™ BICP-A4W80
16.81 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Scharfe, klare Reproduktionen
- Latexfrei und wärmebeständig
- Verarbeitung für Kompatibilität mit ISO Klasse 4
- Herstellung in einem gemäß ISO 9001:2008 registrierten Werk
- Rückverfolgbarkeit durch Chargennummer auf Beutel und Schachtel
- Lagerung an einem trockenen, kühlen und vor direktem Sonnenlicht geschützten Ort empfohlen
- Ideale Lagerungsbedingungen: 20 bis 70 % Luftfeuchtigkeit, 10 bis 40 °C
Spezifikation
Nein | |
297 x 210 mm | |
210 mm | |
Ja | |
250 Blatt/versiegeltes PE-Paket | |
80 g/m2, ± 3 g |
Weiß | |
297 mm | |
ISO 9001:2015 | |
Reinraum-Bondpapier | |
A4. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
6Minuten
2Sekunden
16Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %