Learn More
ratiolab™ Autoclavable Contaminated Labware Bags
Distinctive red autoclavable bags for easy identification, for the disposal of contaminated labware.
Marke: ratiolab™ 7002110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- With BIOHAZARD-Warning Instruction and sterilization indicator patch
- Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
- Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
- For autoclaving, the bag must not be completely closed
- Autoclavable at 121°C for 20 min.
Spezifikation
Biohazard Disposal Bag | |
0.4 gal. | |
Red | |
Waste Disposal | |
20 μm | |
0.8 mil |
Autoclavable | |
1.5 L | |
Single-use | |
Polyethylene | |
100 Plates/Box, 10 Boxes/Pk. | |
290 x 210 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ratiolab™ Autoclavable Contaminated Labware Bags > Autoclavable Contaminated Labware Bags; Dimensions (L x W): 290 x 210 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur