Learn More
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraumverbundpapier
Artikelnummer. 15218168
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
250 Stück
2500 Stück
Artikelnummer. 15218168
Marke: Nitritex™ BICPA4W80
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Latexfreies Arbeiten in kritischen Umgebungen. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraum-Bondpapier ist hitzebeständig und ISO-Klasse-4-konform. In 5 verschiedenen Farben erhältlich.
  • Scharfe, klare Reproduktionen
  • Latexfrei und wärmebeständig
  • Verarbeitung für Kompatibilität mit ISO Klasse 4
  • Herstellung in einem gemäß ISO 9001:2008 registrierten Werk
  • Rückverfolgbarkeit durch Chargennummer auf Beutel und Schachtel
  • Lagerung an einem trockenen, kühlen und vor direktem Sonnenlicht geschützten Ort empfohlen
  • Ideale Lagerungsbedingungen: 20 bis 70 % Luftfeuchtigkeit, 10 bis 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Liniert Nein
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 297 x 210 mm
Länge (metrisch) 297 mm
Breite (metrisch) 210 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Neutrales Papier Ja
Produkttyp Reinraum-Bondpapier
Menge 250 Blatt/versiegeltes PE-Paket
Größe A4.
Gewicht (metrisch) 80 g/m2, ± 3 g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato