Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Mit Sterilisations- und Sicherheitsfunktionen.
Marke:  Bel-Art™ F13164-2535
281.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11312164
  • 460.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein schwarzes Biogefahrensymbol und in vier Sprachen gedruckte Vorsichtsmaßnahmen sind im Lieferumfang enthalten.Bel-Art™ SP Scienceware™ 1,5 mil dicke Entsorgungsbeutel für biologische Abfälle sind autoklavierbar und eignen sich für die Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe.
  • Hellrote Beutel aus Polypropylen mit schwarzem Symbol für biologische Gefahrenstoffe
  • Vorsichtsmaßnahmen sind auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch für zusätzliche Sicherheit auf den Beutel gedruckt
  • Sterilisationsfeld verdunkelt sich bei Dampfsterilisation
  • Dampfautoklavierbar bei hohen Temperaturen von bis zu 135 °C (275 °F)
  • Bestehen ASTM 1922 Zugfestigkeits- und ASTM 1709-Durchstoßprüfungen
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    0
    Stunden
    8
    Minuten
    42
    Sekunden
    19
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe > B 25 x H 35 in. (64 x 89 cm); 15 bis 20 gal.