Learn More
Thermo Scientific™ Silylierungslösungsmittel
Die speziell gefertigten und verpackten Thermo Scientific™ Lösungsmittel in Silylierungsqualität entsprechen den hohen Anforderungen der Silylierung und anderer sensibler Derivatisierungsreaktionen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-20672
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen. Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11561941
  • 175.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Description
Die speziell gefertigten und verpackten Thermo Scientific™ Lösungsmittel in Silylierungsqualität entsprechen den hohen Anforderungen der Silylierung und anderer sensibler Derivatisierungsreaktionen. Die aufgereinigten, getrockneten und unter Stickstoffatmosphäre in praktische Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Probenaufbewahrungsfläschchen verpackten Lösungsmittel werden mit Elastomer-Septen ausgeliefert, um eine direkte Probeentnahme ohne Exposition gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff zu ermöglichen. Verwenden Sie polare Lösungsmittel (Acetonitril, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, Pyridin, Tetrahyrdrofuran), um Reaktionen zu beschleunigen; unpolare organische Lösungsmittel können verwendet werden, beschleunigen aber nicht die Reaktionsrate.
Empfohlene Anwendung
Vermeiden Sie Wasser und Alkohol, da TMS-Reagenzien mit aktivem Wasserstoff reagieren.
Vermeiden Sie enolisierbare Ketone.
Verwenden Sie Dimethylformamid für Steroide und andere große Moleküle.
Verwenden Sie Dimethylsulfoxid zur Vorbereitung von TMS-Derivaten von tertiären Alkoholen und einigen Verbindungen, die in anderen Silylierungslösungsmitteln nur schwer löslich sind.
Pyridin ist ein hervorragendes Lösungsmittel und Reaktionsmedium für MS-Reaktionen sowie ein HCl-Akzeptor bei Reaktionen mit Organochlorsilanen.
Weitere häufig verwendete Lösungsmittel sind u.a. Tetrahyrdrofuran und Acetonitril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GC
Dimethylformamid (DMF), 50 ml
98 bis 100 %
Entzündbar, gesundheitsschädlich
Dimethylformamid (DMF)
4 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Silylierungslösungsmittel > Dimethylformamid (DMF); 50 ml