Learn More
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Marke:  Invitrogen J106627
139.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17384843
  • 151.00 € / 20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimierte Pufferlösung, die im Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung für die Fokussierung und den Transport von Partikeln im gesamten Fluidsystem verwendet wird
  • Dieses sterile, gepufferte, azidfreie Trägerreagenz enthält ein Tensid, das bei der Reinigung der Strömungsleitungen des Attune™ Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung hilft
  • Soll Blasenbildung minimieren und die Ansammlung von Zellmaterial in der Durchflusszelle verhindern, was zu weniger Geräteverstopfungen führt
  • Die gebrauchsfertige 1X-Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden
  • Die praktische 20 l-Verpackung bietet ausreichend Fokussierflüssigkeit für einen Betrieb von mindestens 20 Tagen (der durchschnittliche Flüssigkeitsverbrauch pro Tag liegt unter 1 l)
  • Der Hahn erleichtert das Befüllen der integrierten Fluidiktanks
  • Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Attune™
Attune™ Essential Reagent
Flüssig
20 l
Name des Produkts
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X) > 20 l