Learn More
Attune™ Debubble-Lösung (1x)
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Beschreibung
Die attune™ Debubble-Lösung wird verwendet, um überschüssige Luftblasen zu entfernen, die sich in den Flusslinien des Attune™ NXT Acoustic Focusing Zytometers entwickeln können.
Blasenbildung minimieren
Die Attune™ Debubble-Lösung wurde entwickelt, um die Bildung von Blasen in den Systemlinien über Nacht oder nach Systemwartungen zu minimieren. Die Lösung wird während der automatischen Debubble-Funktion des Attune™ Acoustic Focusing Zytometers verwendet. Die Lösung wird zudem nach der regelmäßigen vierteljährlichen Wartung/Systemdekontaminationsfunktion verwendet, um sicherzustellen, dass die bei diesem Reinigungsvorgang einströmende Luft vor der Analyse von Proben am System entfernt wird.
Praktisch
Diese gebrauchsfertige 1x Debubble-Lösung wurde entwickelt, um Vorverdünnungen und die Erfordernis eines Reinwassersystems zu vermeiden.
Hochwertig
Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Acoustic Focusing Zytometer validiert.
Blasenbildung minimieren
Die Attune™ Debubble-Lösung wurde entwickelt, um die Bildung von Blasen in den Systemlinien über Nacht oder nach Systemwartungen zu minimieren. Die Lösung wird während der automatischen Debubble-Funktion des Attune™ Acoustic Focusing Zytometers verwendet. Die Lösung wird zudem nach der regelmäßigen vierteljährlichen Wartung/Systemdekontaminationsfunktion verwendet, um sicherzustellen, dass die bei diesem Reinigungsvorgang einströmende Luft vor der Analyse von Proben am System entfernt wird.
Praktisch
Diese gebrauchsfertige 1x Debubble-Lösung wurde entwickelt, um Vorverdünnungen und die Erfordernis eines Reinwassersystems zu vermeiden.
Hochwertig
Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Acoustic Focusing Zytometer validiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
| Produktlinie | Attune |
| Menge | 50 ml |
| Produkttyp | Durchflusszytometer – Lösung zur Blasenentfernung |