Learn More
Elma™ Insert Covers
Insert cover contains two rubber rings and is designed for hanging cleaning cups or glasses in the cleaning basket.
Marke: Elma™ 1110261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elma ultrasonic units can be operated with or without a cover
- For more efficient operation, Elma offers various insert covers made of robust and easy-to-clean stainless steel
- Covers make it possible to clean objects made of different materials simultaneously – but separately
- If used correctly, all Elma inserts will help to prevent damage to the ultrasonic tank and thus extend the service life of the ultrasonic cleaner
- Allows cleaning with aggressive fluids
- Prolongs the service life of the unit
Spezifikation
Lid | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic Med, Elmasonic P, Elmasonic S, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
Stainless Steel | |
60 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Elma™ Insert Covers > Insert Covers; Model: 60
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur