Learn More
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Click to view available options
Menge:
1 l
10 L
20 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
20 Liter
6 PCS
Beschreibung
Attune™ Fokussierflüssigkeit ist eine optimierte Pufferlösung, die im Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung zur Fokussierung und zum Transport von Partikeln im gesamten Fluidiksystem verwendet wird.
Erhalt der Systemsauberkeit
Attune™ Fokussierflüssigkeit ist ein steriles, gepuffertes, azidfreies Trägerreagenz, das ein Tensid enthält, das beim Reinigen der Ströungsleitungen des Attune™ Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung hilft. Die Attune™ Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Blasenbildung zu minimieren und die Ansammlung von Zellmaterial in der Durchflusszelle zu verhindern, was zu weniger Verstopfung des Geräts führt.
Praktisch
Die gebrauchsfertige 1X-Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden. Die praktische 10 l-Verpackung bietet ausreichend Fokussierflüssigkeit für mindestens 10 Tage (der durchschnittliche Flüssigkeitsverbrauch pro Tag liegt unter 1 l) und verfügt über einen Hahn, um das Befüllen der integrierten Fluidiktanks zu erleichtern.
Hohe Qualität
Attune™ Fokussierflüssigkeit wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung validiert.
Erhalt der Systemsauberkeit
Attune™ Fokussierflüssigkeit ist ein steriles, gepuffertes, azidfreies Trägerreagenz, das ein Tensid enthält, das beim Reinigen der Ströungsleitungen des Attune™ Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung hilft. Die Attune™ Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Blasenbildung zu minimieren und die Ansammlung von Zellmaterial in der Durchflusszelle zu verhindern, was zu weniger Verstopfung des Geräts führt.
Praktisch
Die gebrauchsfertige 1X-Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden. Die praktische 10 l-Verpackung bietet ausreichend Fokussierflüssigkeit für mindestens 10 Tage (der durchschnittliche Flüssigkeitsverbrauch pro Tag liegt unter 1 l) und verfügt über einen Hahn, um das Befüllen der integrierten Fluidiktanks zu erleichtern.
Hohe Qualität
Attune™ Fokussierflüssigkeit wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung validiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 15 bis 30 °C lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
| Format | Flüssig |
| Produktlinie | Attune |
| Menge | 6 x 1 l |
| Produkttyp | Attune™ Essential Reagenz |