Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cell Cleaning Solution
Artikelnummer. 16294971
Click to view available options
Menge:
30 ml
Packungsgröße:
30 Milliliter
Artikelnummer. 16294971
Marke: Invitrogen™ A43635
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Qualität Ihrer Durchflusszytometriedaten kann durch die Reinheit der Durchflusszelle beeinträchtigt werden.
Attune NxT Flow Cell Reinigungslösung ist ein alkalisches Flüssigkonzentrat, das in Kombination mit Wasser Kontaminanten entfernt, ohne das Quarzglas im optischen System des Attune NxT Acoustic Focusing Zytometers zu beschädigen.
Die Attune NxT Flow Cell Reinigungslösung wurde entwickelt, um die Kontaminationsansammlungen zu minimieren, die nach wiederholtem Gebrauch in den Systemleitungen oder Durchflusszellen auftreten können. Diese Lösung wird für die Verwendung während der SIP-Säuberungsfunktion kurz vor dem Herunterfahren empfohlen. Die empfohlene Anwendungshäufigkeit hängt von der Anzahl der mit dem Gerät analysierten Proben ab. Für Anwender mit hohem Volumen wird es als tägliche vorbeugende Maßnahme empfohlen. Für weniger häufige Benutzer wird die wöchentliche Verwendung empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Blockformat Nicht austauschbar
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produktlinie Attune
Menge 30 ml
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Produkttyp Reinigungslösung für Durchflusszytometer-Zellen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Attune NxT Flow Cell Cleaning Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid