Learn More
Attune™ Performance Tracking Beads
Attune™ Performance Tracking Beads
Marke: Invitrogen 4449754
192.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Attune™ Performance Tracking Beads sind für die Verwendung mit der Attune™ Cytometric Software und der Attune™ NxT Software konzipiert. Mit diesen Hilfsmitteln kann das Leistungsverhalten des Attune™ bzw. Attune™ NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung täglich und im Zeitverlauf automatisch eingeschätzt, verfolgt und berichtet werden. Eine regelmäßige Kalibrierung Ihrer Geräte mithilfe dieser Beads gewährleistet die Genauigkeit und Empfindlichkeit der Geräte und ermöglicht die einfache Erkennung möglicher Verschiebungen oder Trends beim Leistungsverhalten der Geräte. Die Tracking Beads enthalten klar abgegrenzte Teilpopulationen von Beads, die mit unterschiedlichen Intensitäten gekennzeichnet sind. Mithilfe dieser Beads können optimale Dynamikbereichseinstellungen für das jeweilige Gerät festgelegt werden. Die Beads sind werkseitig vorkalibriert, und die chargenspezifischen Leistungsdaten der Beads sind als herunterladbare Datei für die Attune™ Cytometric/Attune™ NxT Software erfasst. Jedes Fläschchen enthält genügend Beads für 50 Messungen (Attune™) bzw. 25 Messungen (Attune™ NxT). Die Beads werden in einer Konzentration von 5 × 106 Beads/ml geliefert.Erfahren Sie mehr über die Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Spezifikation
Attune™ | |
Orangefarben, rot, blau, grün | |
Beads in Lösung | |
Attune Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
Leistungsverfolgung der Durchflusszytometrie | |
Bei 2 bis 8 Grad C lagern. | |
3 mL | |
Tracking Beads |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Attune™ Performance Tracking Beads > 3 ml