Learn More
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat
Notrax Entrance Mat - The needle punched fibers are durable and crush-resistant for extreme grime retention making it suitable for heavy traffic areas. Dense vinyl backing is moisture resistant and slip resistant to keep the mat in place.
Marke:  Notrax 118S5120CH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17731948
  • 576.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das in mehreren Richtungen verlaufende Fischgrätmuster des Arrow Trax™ sorgt für eine leistungsstarke Scheuerwirkung, was das Produkt zu einer unserer beliebtesten Teppichmatten macht und einen enormen Mehrwert bedeutet
  • Die nadelgestanzten Fasern sind langlebig und bruchfest, um Schmutz besonders gut einzufangen, und eignen sich daher für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen
  • Die Rückseite aus dichtem Vinyl ist feuchtigkeitsbeständig und rutschfest, um ein Verrutschen der Matte zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
Aktivkohle
600 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
19,7 ft.
Polyester
130 cm
Zertifikate
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat > Eingangsmatte; Länge: 600 cm; Breite: 130 cm