Learn More
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat
Notrax Entrance Mat - The needle punched fibers are durable and crush-resistant for extreme grime retention making it suitable for heavy traffic areas. Dense vinyl backing is moisture resistant and slip resistant to keep the mat in place.
39.00 € - 576.00 €
Spezifikation
Farbe | Aktivkohle |
---|---|
Material | Polyester |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17711938
|
Notrax
118S0023CH |
90 cm | 60 cm |
39.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17741938
|
Notrax
118S0035CH |
150 cm | 90 cm |
100.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17771938
|
Notrax
118S0046CH |
180 cm | 120 cm |
160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17701948
|
Notrax
118S5110CH |
300 cm | 130 cm |
289.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17731948
|
Notrax
118S5120CH |
600 cm | 130 cm |
576.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- The non-directional chevron pattern of the Arrow Trax™ ensures a very aggressive scraping action making it one of our most popular carpet mats offering tremendous value
- The needle punched fibers are durable and crush-resistant for extreme grime retention making it suitable for heavy traffic areas
- Dense vinyl backing is moisture resistant and slip resistant to keep the mat in place
Spezifikation
Aktivkohle | |
Polyester | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat