Learn More
Texwipe™ Reinraummatten
Antimikrobielles Mittel zur Verhinderung von Bakterienwachstum
Marke: Texwipe™ AMA184681B
229.90 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Klebematten und Rahmen für Reinräume und kritische Bereiche
- Polyethylen- (Matten) und Polystyrol-Konstruktion (Rahmen)
- Erfasst und hält Partikel von Fuß- und Radverunreinigungen zurück
- Herausnehmbares, klebebeschichtetes Polyethylen-Blatt fängt Partikel auf und verhindert die Übertragung
- Nummerierte Registerkarten vereinfachen die Bestandserfassung und den Austausch
Spezifikation
18 x 46 Zoll | |
30 Blatt/Matte | |
18 in. | |
Polyethylen, Polystyrol | |
46 Zoll |
Kontaminationskontrolle | |
Blau | |
45.72 cm | |
Reinraummatte | |
1.17 m |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Reinraummatten > Farbe: Blau; 30 Schichten; Abm.: 18 x 46 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur