Learn More
Gallium-Indium eutektisch, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Gallium-Indium-Eutektikum, Ga:In; 75,5:24,5 Gew.-%, 50 g, 99,99 % (Metallbasis), 6.2, Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III, 231-163-8, H290-H314-H335, P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c, 15,7 °C, MFCD00144387, Flüssigkeit
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012478.18
619.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices. Gallium-Indium eutectic top contact, and a halogen light source was used to test P3HT-PCBM organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Gallium Indium eutectic | |
6.2 | |
Ga:In; 75.5:24.5 wt% | |
50 g | |
Flüssig |
15.7°C | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00144387 | |
Insoluble in water or organic solvents. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z24K062 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 012478.09,012478.18,012478.03 |
X23K005 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 012478.09,012478.18,012478.03 |
X17K001 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | 012478.09,012478.18,012478.03 |
X07K006 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 012478.09,012478.18,012478.03 |
W06K074 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 012478.09,012478.18,012478.03 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%