Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Streifen mit Röhrchen, 0,2 ml
Röhrchen nach industrieüblichen Standards für Well-Abstand hergestellt
Marke: Applied Biosystems™ N8010580
128.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Streifen mit 8 angehängten MicroAmp Röhrchen
Benötigt : Verschlusskappen oder Dichtungen für die gesamte Platte zum Einschließen der Röhrchen
Beschreibung
Optimal für präzise PCR mit 0,2 ml-Thermocyclern wie dem Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und dem Applied Biosystems 2720 Thermocycler entwickelt.- Nach industrieüblichen Standards für Well-Abstand hergestellt
- Verwendung mit allen Instrumenten, die über beheizte Probenabdeckungen verfügen, so dass Kondensation und die Notwendigkeit von Mineralöl-Overlays vermieden werden
- Firmeneigene Röhrchen sind für eine leistungsstarke PCR-Reaktion unerlässlich und gewährleisten für Proben die größtmögliche Temperatur- und Amplifikationshomogenität
- Jeder einteilige Streifen verfügt über acht 0,2 ml-MicroAmp Reaktionsröhrchen, die nahe der Röhrchenöffnung miteinander verbunden sind
- Empfohlenes maximales Reaktionsvolumen: 100 μl
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
125 Strips | |
MicroAmp™ | |
Streifen mit 8 angehängten MicroAmp™ Röhrchen, erfordert Kappen oder Versiegelung der gesamten Platte, um die Röhrchen fest zu schließen. Das empfohlene maximale Reaktionsvolumen beträgt 100 µl. | |
Raumtemperatur | |
96 | |
8-Streifen Röhrchen |
Naturfarben | |
0,25 ml | |
Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme | |
Polypropylen | |
Standard | |
Nicht enthalten | |
125 Streifenröhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I09G25Q321 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
I09G25Q223 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
I09G25Q311 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
I12G25Q121 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
I09G25Q322 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 |