Learn More
Labcon PurePlus™ Streifen mit 0,2 ml 8-Well PCR-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16634142
Click to view available options
Verschlusstyp:
Blasenkappe
Blasenkappe (einzeln angebracht)
Durchsichtige angebrachte Kappe
Packungsgröße:
120 Stück
125 Stück
Artikelnummer. 16634142
Marke: Labcon 39255500009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Streifen mit PCR-Röhrchen mit 8 Wells für die meisten Thermocycler
  • Streifen mit PCR-Röhrchen
  • Passt für die meisten 8 Well-Thermocycler
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 120 Streifen/Beutel
Zur Verwendung mit (Geräte) Streifen mit PCR-Röhren mit 8 Wells für die meisten Thermocycler
Produktlinie PurePlus
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Verschlusstyp Blasenkappe (einzeln angebracht)
Anzahl Wells 8
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Produkttyp PCR-Röhrchen