Learn More
Invitrogen™ Antihaftfreie, RNase-freie Mikrozentrifugenröhrchen
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Marke: Invitrogen™ AM12400
96.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ambion™ Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei. Sie haben eine kraftschlüssige Abdichtung, die Temperaturen von -90 °C bis +120 °C widersteht, und sind mit praktischen Gradmarkierungen versehen.
Spezifikation
Klar | |
Polypropylen | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
RNase-freies Mikrozentrifugenröhrchen |
1,5 ml | |
500 Röhrchen | |
Ambion™ | |
RNase-frei, DNase-frei | |
Schnappverschluss | |
Yes | |
Graduated |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.