Learn More
NAG Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18441AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NAG Polyclonal antibody specifically detects NAG in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
NAG | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
DKFZp586G1219, EC 1.1.1.94, EC 1.2.1.59, FLJ40407, NAG/BC035112 fusion, NAG/FAM49A fusion, NAGneuroblastoma-amplified protein, neuroblastoma amplified sequence, Neuroblastoma-amplified gene protein, neuroblastoma-amplified sequence | |
Recognizes region between residues Between Between 350 and 400.. | |
0.1 mL | |
Cell Biology | |
51594 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
Alexa Fluor 594 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NAG Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 594
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur