Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Streifen zu je 8
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0264
239.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick- Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken für 8 Röhrchen pro Streifen, maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
- Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappen-Streifen
- Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
- PCR
- qPCR
- Real-Time PCR
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
250 Streifen | |
Polypropylen | |
Nicht enthalten | |
8-Streifen Röhrchen |
Farblos | |
0,25 ml | |
Thermocycler | |
Standard | |
250 Streifenröhrchen |