Learn More
ABEBA™ Anatom Active Comfort Insole For Clogs
Active comfort insole for clogs with active carbon
Marke: ABEBA™ 352420/51
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Active Comfort-Einlegesohle für Anatom Clogs
- Aktivkohle
- Antistatisch
- Elektrostatisch ableitend
Spezifikation
Grau | |
51 | |
Anatom Active Comfort |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Anatom Active Comfort Insole For Clogs > Größe: 51
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur