Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Heizplatte mit Digitalrührer
Rührbereich: 50 bis 2000 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke:  Cole-Parmer™ 04806-85
Artikelnummer. 16371766
  • 1285.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Heizplatte mit Digitalrührer > Keramik, schwarz