Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC-Säulen
HyperREZ XP Carbohydrate Pb2+ LC-Säulen dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern.
Marke: Thermo Scientific™ 69108-057726
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern. Jede Säule wird einzeln getestet, um die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule sicherzustellen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.- Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
- Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
- Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
Spezifikation
Vorsäulen | |
LC/MS | |
725 psi (50 bar) | |
1 bis 11 | |
L34 | |
Sphärisches, mikroporöses Polymer | |
Ligandenaustausch |
7.7 mm | |
50 mm | |
8 μm | |
90 °C | |
Pb2+-Gegenion | |
Kohlenhydratanalyse | |
Vorsäule |