Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie). Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen sind in verschiedensten Größen erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 818163
49.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10780323
  • 92.30 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Aluminumbögen Alugram SIL G
60Å
TLC-Platte
0.75 ml/g
0.20 mm
5 bis 17 μm
20er-Packung
Dünnschichtchromatographie (TLC)
∼500 m2/g
100 x 200 mm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen > Plattengröße:10 x 20cm