Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie SILGUR
Marke:  Macherey-Nagel™ 818412
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12794738
  • 81.10 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
5 bis 17 μm
20er-Packung
0,75 ml/g
0,20 mm
60 Å
Aluminiumblech
∼500 m2/g
10 x 20 cm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie SILGUR > Plattengröße:100 x 200mm