Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 100 mm
5 x 20 cm
100 x 200 mm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen sind in verschiedensten Größen erhältlich.
Alugram™ Aluminiumplatten für TLC
- Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
- Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und -hintergründen
- Silika 60
- Spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g
- Mittlere Porengröße 60 Å
- Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
- Partikelgröße 5 – 17 µm
- Standardgütegrad
- Für analytische Platten 0,25 mm
- Für präparative Platten 0,5 und 1 mm
- Für präparative Schichten mit 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet
- Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV-Licht (366 nm)
- Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Spezifikation
Spezifikation
| Trägermaterial | Alugramm-Aluminiumplatten |
| Material | Silika 60 |
| Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25/Packung |
| Typ | TLC-Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dünnschichtchromatographie (TLC) |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Sorbens | Silica 60 |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Mehr anzeigen |