Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie). Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen sind in verschiedensten Größen erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 818033
118.43 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10519832
  • 186.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Alugramm-Aluminiumplatten
5 bis 17 μm
25/Packung
Dünnschichtchromatographie (TLC)
Silica 60
0,2 mm
Silika 60
60 Å
TLC-Platte
0,75 ml/g
∼500 m2/g
20 x 20 cm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen > Größe: 20 x 20cm