Learn More
Gosselin™ Gerader Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss
Geeignet für den Einsatz in klinischen und industriellen Anwendungsbereichen.
Marke: Gosselin™ TP30C-002
143.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zum Einsatz in Klinik und Industrie
Spezifikation
Behälter mit Schraubverschluss | |
Steril | |
CE-Kennzeichnung, EG N 1935/2004, ISO 11137 STERILITÄT SAL 10–3 | |
LDPE | |
Naturfarben |
Polypropylen | |
40 mL | |
Rot | |
Schraubverschluss | |
100/Beutel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerader Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss > Steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur