Learn More
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, beschriftet
Eine Kombination aus Verriegelung und Kennzeichnung.
Marke: Brady™ 265392
Beschreibung
- Ermöglicht einem einzelnen Mitarbeiter, Geräte zu sperren und zu warten, auch ohne separate Verschlüsse und Kennzeichnungen
- Verwendung permanenter oder nicht permanenter Markierstifte zum Schreiben auf die Etiketten
Spezifikation
Beschriftete Sicherheits-Verriegelungsklammern | |
Eloxierte Aluminiumlegierung | |
8 mm | |
Für beschriftete Sicherheits-Verriegelungshaspen | |
5/Packung |
Rot | |
4,7 mm | |
NIET BEDIENEN | |
184,1 mm | |
76,2 mm |