Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke: Axygen™ PCR-96-HS-C
Beschreibung
- Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
- Max. RZB: 4000 x G
- Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
- Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Flacher Verschluss, zwei Kerben | |
Halbhoch | |
200 μl | |
Unsteril | |
50/Karton |
RNase-, DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
Standard-96-Well-Blöcke | |
Polypropylen | |
96 | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen | |
10 St./Packung |