Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke: Axygen™ PCR-96-FLT-W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Flat Top | |
White | |
Ohne Rand | |
200 μl | |
Unsteril | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen |
RNase-, DNase-frei | |
8 x 12 | |
BioRad qPCR-Systeme, Statagene MX-3000 | |
Polypropylene | |
96 | |
Rund |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen > Flat top; White; 5 Plates/sleeve; 5 Sleeves/Pk.; 4 Packs/Cs.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur