Learn More
Gibco™ DPBS, Pulver, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 21600069
37.92 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11560576
  • 42.61 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien.
  • Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich.
  • Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
  • Bei 15 – 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Ohne: Calcium, Magnesium, Phenolrot
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Lagerbedingungen: 15 – 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
265 bis 310 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Pulver
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Gibco™
10 l
Säugetierzellkultur
7,2 bis 7,7
Raumtemperatur
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2537347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21600069,21600010,21600044
Chargennummer2556442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21600069,21600010,21600044
Chargennummer2602659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21600069,21600010,21600044
Chargennummer2548448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21600069,21600010,21600044
Chargennummer2469944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number21600069,21600010,21600044
Name des Produkts
Gibco™ DPBS, Pulver, ohne Kalzium, ohne Magnesium > 10 l
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.