Learn More
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, beschriftet
Eine Kombination aus Verriegelung und Kennzeichnung.
125.00 € - 175.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Beschriftete Sicherheits-Verriegelungsklammern |
---|---|
Farbe | Rot |
Material | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Tiefe (metrisch) | 4,7 mm |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 8 mm |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15693517
|
Brady™
265390 |
Nicht betreiben | N/A | |||||||
11751326
|
Brady™
265390 |
Nicht betreiben |
130.00 €
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15613527
|
Brady™
265392 |
NIET BEDIENEN | N/A | |||||||
11771326
|
Brady™
265392 |
NIET BEDIENEN |
167.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15623527
|
Brady™
265393 |
NE PAS FAIRE FONCTIONNER | N/A | |||||||
11781326
|
Brady™
265393 |
NE PAS FAIRE FONCTIONNER |
167.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11761326
|
Brady™
265391 |
NICHT SCHALTEN | N/A | |||||||
15603527
|
Brady™
265391 |
NICHT SCHALTEN |
175.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ermöglicht einem einzelnen Mitarbeiter, Geräte zu sperren und zu warten, auch ohne separate Verschlüsse und Kennzeichnungen
- Verwendung permanenter oder nicht permanenter Markierstifte zum Schreiben auf die Etiketten
Spezifikation
Beschriftete Sicherheits-Verriegelungsklammern | |
Eloxierte Aluminiumlegierung | |
8 mm | |
184,1 mm | |
76,2 mm |
Rot | |
4,7 mm | |
Für beschriftete Sicherheits-Verriegelungshaspen | |
5/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, beschriftet