Learn More
Gibco™ DPBS, Pulver, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke: Gibco™ 21600044
Beschreibung
- Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien.
- Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich.
- Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
- Bei 15 – 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Ohne: Calcium, Magnesium, Phenolrot
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
Lagerbedingungen: 15 – 30 °C Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
DPBS | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
265 bis 310 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Pulver |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Gibco™ | |
50 l | |
Säugetierzellkultur | |
7,2 bis 7,7 | |
Raumtemperatur | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2537347 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
2556442 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
2602659 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
2548448 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
2469944 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.