Learn More
Micronova™ Slim-T™ Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl
Diese Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl sind ergonomisch geformt und bestehen aus einem einzigen Stück Edelstahl, das leicht am Rand der Eimer der Serie B7 befestigt werden kann. Die einfach konzipierten Auswringer halten Mopps ausreichend feucht, damit Oberflächen effektiv desinfiziert werden können, während überschüssige Flüssigkeit ausgewrungen wird.
Marke:  Micronova™ W-9
279.30 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13148655
  • 294.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Micronova SlimLine und T-Mop Auswringgerät, autoklavierbar:Ja, SlimT Auswringgerät
Die Micronova Slim-T™ Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl funktionieren gut mit dem Micronova SlimLine™, SnapMops™, FlatMops™, PadMops™ und PocketMops™ Mopp sowie dem Slim-T™ und T-Mopp. Der W-9 wird jedoch für Slim-T und T-Mopps empfohlen, während der W-92 mit doppelseitigen Auswringplatten hervorragend für PadMops™ und SnapMops™ geeignet ist.
  • Leichte und ergonomische Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl
  • Hergestellt aus einem einzigen Stück Edelstahl ohne bewegliche Teile
  • Elektropolierter Edelstahl für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
  • Große Lippe auf W-92 für doppelseitiges Auswringen
  • Für das Auswringen von Mopps der Serie SlimLine™ und „T“ sowie anderer Flachkopfmopps
Bestellinformation
Jeder Eimer misst 19.25 x 9.5 x 9.5 in. (48.9 x 24.1 x 24.1cm).
Spezifikation
Spezifikation
Mopp-Auswringer
Autoklavierbar
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
Je 1
18 in.
Edelstahl (304), elektropoliert
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
SlimT™ Doppeleimerwagen, T-Mop™ oder Abzieher-Mopps, C-7-Wagen oder Eimer der Serie B-7
Unsteril
45,7 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047131-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberW-9
Chargennummer046404-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberW-9
Chargennummer045993-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog NumberW-9
Chargennummer044441-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberW-9
Chargennummer041735-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2024 Catalog NumberW-9
Name des Produkts
Micronova™ Slim-T™ Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl > Slim T Auswringer, Edelstahl, Auswringer für Flachkopfmopp, 18 in. breit