Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke:  Axygen™ PCR-96-FS-W
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12769458
Beschreibung
Beschreibung
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    No Barcode
    Standard
    White
    Full
    200 μL
    Non-sterile
    PCR thermal transfer, RT-PCR applications
    RNase-, DNase-free
    8 x 12
    Standard 96 well blocks
    Polypropylene
    96
    Round
    Name des Produkts
    Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen > White