Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | β-Alanine |
Schmelzpunkt | 197.0°C to 202.0°C |
Ammonium | 1000ppm max. |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
pH | 6.5 to 7.5 (10% w/v aq. soln.) |
Farbe | Weiß |
Chlor (Cl) | 400ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458278 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 163795000,163790025,163790100 |
A0467286 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 163795000,163790025,163790100 |
A0462776 | Analysenzertifikat | 16/05/2024 | 163795000,163790025,163790100 |
A0460095 | Analysenzertifikat | 14/02/2024 | 163795000,163790025,163790100 |
A0450058 | Analysenzertifikat | 06/02/2024 | 163795000,163790025,163790100 |
Sicherheit und Handhabung
- ß-Alanine
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%