Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin, 99 %
Artikelnummer. 10488890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10488890
Marke: Thermo Scientific Chemicals 163790025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-95-9
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00008200
InChI-Schlüssel UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC-Name 3-Aminopropansäure
SMILES NCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Alanine
Schmelzpunkt 197.0°C to 202.0°C
Ammonium 1000ppm max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
pH 6.5 to 7.5 (10% w/v aq. soln.)
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 400ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren (TLC) Passes Test (not detectable on 10μgspotting)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CH2CO2H
Fieser 01,16; 05,6; 06,10; 17,3
Sulfat 480ppm max.
Sulfatasche 0.2% max.
Menge 2.5 kg
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver