Learn More
Thermo Scientific™ Abdichtband für 96-Well-Platten
Transparentes, selbsthaftendes Dichtungsband für Standard-Mikrotiterplatten.
Marke:  Thermo Scientific™ 15036
118.58 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10105383
  • 129.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Transparentes, selbsthaftendes Dichtungsband für Standard-Mikrotiterplatten.
Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Dichtungsband ist ein Paket aus vorgeschnittenen, druckempfindlichen Folien zum Verschließen der Oberfläche von standardmäßigen 96-Well- oder 384-Well-Mikrotiterplatten während der Inkubation.
Merkmale des Mikrotiterplatten-Dichtungsbandes:
Druckempfindlich – Klebeband über der Platte positionieren und zum Versiegeln drücken; leicht zu entfernen
Einzelne Folien – Jedes Band wird separat mit einer eigenen, leicht abziehbaren Rückseite (Folie) geliefert
Beständig und inert – Wirkt durch die Dicke unterstützend und verfügt über eine dünne Schicht Acrylklebstoff
Verwenden Sie die Einwegfolien, um eine Mikrotiterplatte zwei- oder dreimal im Rahmen der Inkubationsschritte in einem ELISA- oder Proteinassay-Verfahren zu versiegeln und erneut zu versiegeln. Versiegeln Sie Platten schnell und einfach, um ein Mischen zu ermöglichen oder eine Verdampfung während der Inkubationsschritte des Assays zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Unsteril
100 sheets
Druckempfindlich
Auf Polyesterbasis
96/384
Folie, Dichtung oder Applikator
96/384-Well-Mikrotiterplatte
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerVC298114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number15036
ChargennummerZK402058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number15036
ChargennummerZK402056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number15036
ChargennummerZK402057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number15036
ChargennummerZJ401875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2024 Catalog Number15036
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Abdichtband für 96-Well-Platten >