Learn More
Bevorzugter Artikel, um ihn im Auge zu behalten!
Gespeichert!
Zu « Meine Listen » gehen
Sie haben das Limit von 350 favorisierten Artikeln erreicht.
Verwalten Sie Ihre Favoriten
Eppendorf™ X100 STORAGE FOIL
Lagerung Folie Klebedichtung
Lagerungsfolien- und Folienklebedichtungen für eine einfache und zuverlässige Versiegelung während der Probenlagerung
Marke: Eppendorf™ 0030127889
140.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11803482
-
149.51 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
- Beschreibung
- Spezifikation
- Produktvorschläge
- Videos
- Sicherheitsdatenblatt (SDS)
- Dokumentation
- Zertifikate
- Sonderangebote
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Einsparungen von 46.18 €Artikelnummer. 10651272
-
Einsparungen von 24.51 €Artikelnummer. 10716943
-
Einsparungen von 23.51 €Artikelnummer. 10130853
-
-
-
Artikelnummer. 11912361
-
-
Artikelnummer. 11952361
-
-
Artikelnummer. 10294401
-
Artikelnummer. 10449121
-
Artikelnummer. 10506371
Beschreibung
- Heißversiegelungsfolie für eine kontinuierliche Verriegelung mit dem besten Verdunstungsschutz
- Folienprodukte bestehen aus Aluminium, können durchstochen werden und schützen lichtempfindliche Proben
- Folienprodukte sind transparent und bieten Schutz vor unerwünschten Stichen
- Eppendorf Plattendeckel: Stabiler, flexibler Schutz von Proben bei kurzfristiger Lagerung
Spezifikation
Aluminium | |
Speicherfolie |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 8
-
Catalog No. 10794597
272,00 € / 1 Stück -
Catalog No. 15860210
417,00 € / 1 Stück -
Catalog No. 10616763
431,00 € / 1 Set -
Catalog No. 10411785
81,50 € / 1 Stück -
Catalog No. 11825275
128,00 € / 50 Stück -
Catalog No. 10299204
368,00 € / 100 Stück -
Catalog No. 11948231
193,00 € / 100 Stück -
Catalog No. 11570274
162,00 € / 100 Stück
Name des Produkts
Eppendorf™ X100 STORAGE FOIL > Lagerung Folie Klebedichtung